Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11701815
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11701815 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11701815 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 115004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Oversigt Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Gul
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) For wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Mængde 2500/Roll
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Størrelse (metrisk) 44.83 x 4.6 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 28 to 18 AWG
Dimensioner (L x B) 4.6 x 44.83 mm
Bredde (metrisk) 44.83 mm
Højde (metrisk) 4.6 mm
Diameter (metrisk) 2.03 to 0.58 mm