Få mere at vide
Thermo Scientific™ Krympebånd til Nalgene™ PETG medieflasker
Beskrivelse
Sikre integriteten af flaskens indhold med Thermo Scientific™ Krympebånd til Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG medieflasker. Anvend blot det anbefalede påføringsmoment for Thermo Scientific Nalgene lukninger og skub varmekrympebåndet over lukningen og flasken neck. Opvarm båndet for at krympe og fastgør indholdet med en manipulationssikker forsegling.
- Gamma-stabile bånd inkluderer en ”perforeret rivestrimmel” funktion til nem fjernelse.
- De tilgængelige bånd er i fire størrelser til at parre sig med Nalgene PETG firkantede medieflasker.
- Båndene er pakket 1.000 pr. etui (to lynlåsposer á 500 stk.).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Moment | 12-17 in.-lb |
| Momentnøglebeslag | 2195-1024 |
| Halsfinish | 24-415 |
| Til brug med (udstyr) | 60 ml kvadratisk medieflaske |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Vis mere |