Få mere at vide
Thermo Scientific™ Krympebånd til Nalgene™ PETG medieflasker
Artikelnummer. 10424553
Skift visning
Halsfinish:
20-415
24-415
38-430
53B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish unitSize
10424553 20-415 Pakke med 1000
10602064 24-415 Pakke med 1000
10314533 38-430 Pakke med 1000
10521465 53B Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10424553 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121600200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre integriteten af flaskeindholdet med disse manipulationssikre forseglinger. Varmekrympende bånd er gamma-stabile og inkluderer en perforeret afrivningsstrimmel for nem fjernelse.
Sikre integriteten af flaskens indhold med Thermo Scientific™ Krympebånd til Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG medieflasker. Anvend blot det anbefalede påføringsmoment for Thermo Scientific Nalgene lukninger og skub varmekrympebåndet over lukningen og flasken neck. Opvarm båndet for at krympe og fastgør indholdet med en manipulationssikker forsegling.
  • Gamma-stabile bånd inkluderer en ”perforeret rivestrimmel” funktion til nem fjernelse.
  • De tilgængelige bånd er i fire størrelser til at parre sig med Nalgene PETG firkantede medieflasker.
  • Båndene er pakket 1.000 pr. etui (to lynlåsposer á 500 stk.).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PETG
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Moment 10-14 in.-lb
Momentnøglebeslag 2195-1020
Halsfinish 20-415
Produkttype Varmekrympebånd
Til brug med (udstyr) 30 mL PETG firkantet medieflaske