Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varmeforseglinger til ALPS™ Mikroplade varmeforseglingsinstrumenter
Beskrivelse
Spar tid og omkostninger, mens du forbedrer tætningsintegriteten med Thermo Scientific™ Varmeforseglinger til ALPS™ Mikroplade varmeforseglingsinstrumenter. Ideel til opbevaringsapplikationer, varmeforsegling giver mulighed for at hente prøver og derefter genforsegle pladen. Ved varmeforsegling lægges tætningsmaterialet først på plads over pladen, som skal have en hævet kant rundt om hver brønd. Varmen påføres jævnt i flere sekunder, hvilket resulterer i, at tætningsmaterialet bindes til den hævede kant for at opnå en fuldstændig tætning.
Funktioner:
- Hurtig betjening
- Sikker til temperaturfølsomme prøver
- Designet til pålidelig ydeevne med Thermo Scientific ALPS instrumenter, herunder ALPS 3000, ALPS 25 og ALPS 50 V
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Folie |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagens-resistente, DMSO-resistente |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Dimensioner (L x B) | 78 mm x 610 m |
| Til brug med (applikation) | Ideel til langtidsopbevaring ved lave temperaturer; PCR |
| Vis mere |