Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varmeforseglinger til ALPS™ Mikroplade varmeforseglingsinstrumenter
Artikelnummer. 11912361
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Polyester
Produkttype:
Easy-Peel
EasyPierce 20μ m Tynd Folie
Klar forsegling stærk
Nem Pierce
ThermoSeal
Dimensioner (L x B):
78 mm x 370 m
78 mm x 610 m
Pakningsstørrelse:
370m
610m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Dimensioner (L x B) unitSize
11912361 Aluminium ThermoSeal 78 mm x 370 m 370m
11932361 Polyester Klar forsegling stærk 78 mm x 610 m Hver
11952361 Aluminium Nem Pierce 78 mm x 610 m 610m
12306473 Aluminium Nem Pierce 78 mm x 610 m 610m
11942361 Aluminium EasyPierce 20μ m Tynd Folie 78 mm x 610 m 610m
11962361 Aluminium Easy-Peel 78 mm x 610 m 610m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11912361 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB3559
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spar tid og omkostninger, mens du forbedrer tætningsintegriteten med disse mikroplade-varmeforseglingsinstrumenter. Giver mulighed for at hente prøver og derefter genforsegle pladen.
Spar tid og omkostninger, mens du forbedrer tætningsintegriteten med Thermo Scientific™ Varmeforseglinger til ALPS™ Mikroplade varmeforseglingsinstrumenter. Ideel til opbevaringsapplikationer, varmeforsegling giver mulighed for at hente prøver og derefter genforsegle pladen. Ved varmeforsegling lægges tætningsmaterialet først på plads over pladen, som skal have en hævet kant rundt om hver brønd. Varmen påføres jævnt i flere sekunder, hvilket resulterer i, at tætningsmaterialet bindes til den hævede kant for at opnå en fuldstændig tætning.
Funktioner:
  • Hurtig betjening
  • Sikker til temperaturfølsomme prøver
  • Designet til pålidelig ydeevne med Thermo Scientific ALPS instrumenter, herunder ALPS 3000, ALPS 25 og ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Folie
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagens-resistente, DMSO-resistente
Materiale Aluminium
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B) 78 mm x 370 m
Til brug med (applikation) Transport og højtemperaturapplikationer såsom PCR
Indhold og opbevaring Generel; Langtidsopbevaring inklusive opbevaring ved lave temperaturer
Format Rulle
Til brug med (udstyr) ALPS 500 & ALPS 3000
Produkttype ThermoSeal
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Polypropylen
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +120 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Polypropylen
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Meget stærk forsegling, der kræver afstrygerværktøj til afskalning