Få mere at vide
BRAND™ Varmforseglingsfilm
Artikelnummer. 17827777 Shop alle Brand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +120 °C
-200 °C til +110 °C
-80 °C til +110 °C
Artikelnummer. 17827777
Brand: BRAND™ 701430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmeforseglingsteknologi til effektiv og holdbar pladeforsegling.
Varmforseglingsfilm giver meget god beskyttelse mod fordampning og forurening på grund af den tætte forsegling.
Aluminiumsfolier anvendes til PP og PS plader. De er resistente over for opløsningsmidler og bruges både ved lave temperaturer og til opbevaring ved stuetemperatur. Afhængigt af anvendelsen kan de skrælles eller gennembores.
Den transparente film i PE anvendes til PP-plader. På grund af dens gode optiske egenskaber er den velegnet til qPCR og kolorimetriske analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbemiddel Varmeforsegling af aluminium
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Egnet til formålet PCR-klar