Få mere at vide
Fisherbrand™ Heat Sealer med Cutter
Artikelnummer. 15360360 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
Britisk stik
Forts. Europa/Israel stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15360360 Forts. Europa/Israel stik Hver
15350360 Britisk stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15360360
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl poser, lagner eller slanger hurtigt og effektivt. Heat Sealer med Cutter har et sikkert varmeelement, der kun er varmt, når det er i brug. Timing-knap giver mulighed for justerbar forseglingsvarighed. 450 Watt enhed (220/230 VAC) inkluderer et reservedelssæt. Fås med et britisk eller europæisk stik.
Forsegl poser, lagner eller slanger hurtigt og effektivt. Fisherbrand™ Heat Sealer med Cutter har et sikkert varmeelement, der kun er varmt, når det er i brug. Timing-knap giver mulighed for justerbar forseglingsvarighed. 450 Watt enhed (220/230 VAC) inkluderer et reservedelssæt. Fås med et britisk eller europæisk stik.
  • Forsegl polyethylen- eller polypropylenposer, plader eller flade rør fra 0,01 til 0,8 mm tykke.
  • Glideskive fjerner overskydende materiale 19 mm fra tætningen.
  • Varmeelementet måler 310 mm langt og er kun varmt ved tætning.
  • Timing-knap sikrer sikker tætning.
    • Drej blot knappen for at indstille tiden (1-8 sekunder).
    • Tryk håndtaget ned.
    • Fjern, når lyset indikerer, at cyklussen er afsluttet.
  • Inkluderer reservedelssæt (yderligere reservedelssæt kan bestilles separat):
    • To ekstra klinger
    • To ekstra varmeelementer
    • To ekstra PTFE-klude
Tekniske data
Produkttype Kommerciel poseforsegler
Dimensioner (D x B x H) 446 x 86 x 166 mm (lukket)
Til brug med (udstyr) Polyethylen eller polypropylen poser, plader eller flade rør
Inkluderer Reservedelssæt (to hver af: klinger, varmeelementer, PTFE-klude), 153 cm netledning
Forseglingstid Justerbar, 1 til 8 sekunder
Stiktype Forts. Europa/Israel stik