Beskrivelse
Forsegl poser, lagner eller slanger hurtigt og effektivt. Fisherbrand™ Heat Sealer med Cutter har et sikkert varmeelement, der kun er varmt, når det er i brug. Timing-knap giver mulighed for justerbar forseglingsvarighed. 450 Watt enhed (220/230 VAC) inkluderer et reservedelssæt. Fås med et britisk eller europæisk stik.
- Forsegl polyethylen- eller polypropylenposer, plader eller flade rør fra 0,01 til 0,8 mm tykke.
- Glideskive fjerner overskydende materiale 19 mm fra tætningen.
- Varmeelementet måler 310 mm langt og er kun varmt ved tætning.
- Timing-knap sikrer sikker tætning.
- Drej blot knappen for at indstille tiden (1-8 sekunder).
- Tryk håndtaget ned.
- Fjern, når lyset indikerer, at cyklussen er afsluttet.
- Inkluderer reservedelssæt (yderligere reservedelssæt kan bestilles separat):
- To ekstra klinger
- To ekstra varmeelementer
- To ekstra PTFE-klude
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kommerciel poseforsegler |
| Dimensioner (D x B x H) | 446 x 86 x 166 mm (lukket) |
| Til brug med (udstyr) | Polyethylen eller polypropylen poser, plader eller flade rør |
| Inkluderer | Reservedelssæt (to hver af: klinger, varmeelementer, PTFE-klude), 153 cm netledning |
| Forseglingstid | Justerbar, 1 til 8 sekunder |
| Oversigt | Britisk stik |