Få mere at vide
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Artikelnummer. p-7159215 Shop alle Eppendorf produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15343499
Brand: Eppendorf™ 5392000005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver brugervenlig og pålidelig hermetisk forsegling af en række multibrøndsplader.
  • Eliminerer fordampning i PCR
  • Justerbare forseglingstemperaturer for mere fleksibilitet
  • Forsegler plader med 96 og 384 brønde
  • Forseglingstid kan vælges fra 1 til 9 sekunder i intervaller på 0,5 sekunder
  • Integreret termostat forhindrer overophedning
  • Kraftfuldt håndtag til ergonomisk betjening
  • PCR-pladeadapter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hertz 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Dimensioner (L x B x H) 220 × 321 × 425 mm
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds plader
Stiktype EU-stik
Tætningstemperaturområde 125 °C til 200 °C i intervaller på °1 C