Få mere at vide
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Artikelnummer. 15343499 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15343499 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15343499 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5392000005
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Giver brugervenlig og pålidelig hermetisk forsegling af en række multibrøndsplader.
  • Eliminerer fordampning i PCR
  • Justerbare forseglingstemperaturer for mere fleksibilitet
  • Forsegler plader med 96 og 384 brønde
  • Forseglingstid kan vælges fra 1 til 9 sekunder i intervaller på 0,5 sekunder
  • Integreret termostat forhindrer overophedning
  • Kraftfuldt håndtag til ergonomisk betjening
  • PCR-pladeadapter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/230 V
Dimensioner (L x B x H) 220 × 321 × 425 mm
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds plader
Stiktype EU-stik
Tætningstemperaturområde 125 °C til 200 °C i intervaller på °1 C
Frekvens 50/60 Hz