Få mere at vide
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Artikelnummer. p-7159213 Shop alle Eppendorf produkter
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. 15530566
Brand: Eppendorf™ 5391000001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver brugervenlig og pålidelig hermetisk forsegling af en række multibrøndsplader.
  • Hermetisk forsegling af multibrøndsplader
  • Fast forseglingstemperatur for reproducerbare resultater
  • Eliminerer fordampning i PCR, hvilket reducerer krydskontaminering
  • Forsegler plader med 96 og 384 brønde
  • Kompakt design, bærbar enhed
  • Integrerede termostater forhindrer overophedning
  • Forbedret mekanik for endnu lettere forsegling
  • PCR-pladeadapter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hertz 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Dimensioner (L x B x H) 220 × 250 × 230 mm
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds plader
Stiktype EU-stik