Få mere at vide
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Artikelnummer. 15530566 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
15530566 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 15530566 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5391000001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver brugervenlig og pålidelig hermetisk forsegling af en række multibrøndsplader.
  • Hermetisk forsegling af multibrøndsplader
  • Fast forseglingstemperatur for reproducerbare resultater
  • Eliminerer fordampning i PCR, hvilket reducerer krydskontaminering
  • Forsegler plader med 96 og 384 brønde
  • Kompakt design, bærbar enhed
  • Integrerede termostater forhindrer overophedning
  • Forbedret mekanik for endnu lettere forsegling
  • PCR-pladeadapter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hertz 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Dimensioner (L x B x H) 220 × 250 × 230 mm
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) 96- og 384-brønds plader
Stiktype EU-stik