Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
42 x 24 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Beskrivelse
- Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
- DuPont Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
- De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed, samtidig med at den giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
- Den klare filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
- Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
- Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
- Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Parti sporbar
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 966 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 28.6 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |