Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer
Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer giver en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering.
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS0810
8600.17 DKK valid until 2025-09-26
Use promo code "24153" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
- DuPont Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
- De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed og samtidig en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering
- Den klare filmside tilbyder høj klarhed sammen med styrke og holdbarhed
- Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
- Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
- Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Varmeforsegling | |
Engangsbrug | |
HDPE | |
Ja | |
10 x 8 tommer | |
25.4 cm | |
20.3 cm |
Overensstemmelsescertifikat (COC) | |
Hvid | |
Dampsterilisering | |
Ikke steril | |
500/Pk. | |
10 tommer | |
8 tommer | |
Autoklave taske |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Load Up On Autoclave Essentials
Save up to 80% across a range of autoclave essentials.Promo Code: 24153Expires: 2025-09-26
New Offer Shop Now