Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17727807 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
3 x 8 tommer.
6 x 3 tommer
8 x 6 tommer.
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
15 x 8 tommer.
4 x 15 tommer
6 x 25 tommer.
12 x 12 tommer.
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
18 x 12 tommer.
18 x 24 tommer.
20 x 10 tommer.
22 x 18 tommer
24 x 12 tommer.
24 x 24 tommer.
30 x 10 tommer.
30 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17727807
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS0308
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer giver en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
  • De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed og samtidig en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside tilbyder høj klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 500/Pk.
Dimensioner (L x B) 3 x 8 tommer.
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Produkttype Autoklave taske
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.