Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17717817 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
3 x 8 tommer.
6 x 3 tommer
8 x 6 tommer.
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
15 x 8 tommer.
4 x 15 tommer
6 x 25 tommer.
12 x 12 tommer.
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
18 x 12 tommer.
18 x 24 tommer.
20 x 10 tommer.
22 x 18 tommer
24 x 12 tommer.
24 x 24 tommer.
30 x 10 tommer.
30 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17717817
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer giver en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
  • De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed og samtidig en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside tilbyder høj klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 500/Pk.
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Autoklave taske