Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17717807 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3 x 8 tommer.
6 x 3 tommer
8 x 6 tommer.
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
15 x 8 tommer.
4 x 15 tommer
6 x 25 tommer.
12 x 12 tommer.
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
18 x 12 tommer.
18 x 24 tommer.
20 x 10 tommer.
22 x 18 tommer
24 x 12 tommer.
24 x 24 tommer.
30 x 10 tommer.
30 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17717807 6 x 3 tommer Pakke med 1000
17747807 8 x 6 tommer. Pakke med 500
17757807 12 x 6 tommer Pakke med 500
17777807 10 x 8 tommer Pakke med 500
17787807 15 x 8 tommer. Pakke med 500
17797807 20 x 10 tommer. Pakke med 500
17707817 30 x 10 tommer. Pakke med 500
17717817 12 x 12 tommer. Pakke med 500
17727817 17 x 12 tommer Pakke med 500
17737817 18 x 12 tommer. Pakke med 500
17747817 24 x 12 tommer. Pakke med 500
17757817 17 x 16 tommer Pakke med 500
17767817 22 x 18 tommer Pakke med 500
17777817 18 x 24 tommer. Pakke med 250
17787817 24 x 24 tommer. Pakke med 250
17797817 30 x 24 tommer Pakke med 250
17737807 4 x 15 tommer Pakke med 500
17767807 6 x 25 tommer. Pakke med 500
17727807 3 x 8 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17717807 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BBMGTVKHS0306
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmeforsegling Tyvek™ Dampsteriliseringsposer giver en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
  • De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed og samtidig en stærk barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside tilbyder høj klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 1000/Pk.
Dimensioner (L x B) 6 x 3 tommer
Længde (engelsk) 6 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Autoklave taske
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (metrisk) 7.6 cm