Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9066005 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
26 x 16 tommer
30 x 27 tommer.
Artikelnummer. 17708167
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A4236MITT2WOCPE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag er en bærbar isolator i en brugervenlig, økonomisk poseform. Ideel til svært at sterilisere udstyr, der typisk kræver aseptiske forbindelser efter sterilisering.
  • Tyvek™ /PE filmkonstruktion for fremragende styrke og enestående mikrobiel barriere
  • Designet til dampsterilisering
  • Varmeforsegling lukning
  • Integrerede vanter
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Lav aseptiske forbindelser inde i isolatorposen
  • Eliminerer risikoen for kontaminering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Inkluderer Integrerede vanter, gennemsigtigt vindue og dampindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bredde (engelsk) 42 tommer.
Bredde (metrisk) 106.7 cm
Produkttype Autoklave taske