Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoklave taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
26 x 16 tommer
30 x 27 tommer.
Beskrivelse
- Tyvek™ /PE filmkonstruktion for fremragende styrke og enestående mikrobiel barriere
- Designet til dampsterilisering
- Varmeforsegling lukning
- Integrerede vanter
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Lav aseptiske forbindelser inde i isolatorposen
- Eliminerer risikoen for kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 89,406 mL |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Inkluderer | Integrerede vanter, gennemsigtigt vindue og Steam-indikator |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |