Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoklavepose, med dampindikatorprik
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 tommer)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 tommer)
145 x 145 cm (57 x 57 tommer)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 tommer)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 tommer)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 tommer)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 tommer)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 tommer)
61 x 91,4 cm (24 x 36 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
81 x 81 cm (32 x 32 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Alle Tyvek konstruktion for styrke og mikrobiel barriere
- Designet til dampsterilisering
- Stærke fabriksforseglinger
- Varmeforsegling lukning
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr og komponenter
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
- Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 176 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 5.2 L |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |