Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoklavepose, med dampindikatorprik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17746899 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 tommer)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 tommer)
145 x 145 cm (57 x 57 tommer)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 tommer)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 tommer)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 tommer)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 tommer)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 tommer)
61 x 91,4 cm (24 x 36 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
81 x 81 cm (32 x 32 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 17746899
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB32X32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyvek Pose, der giver høj åndbarhed, samtidig med at den giver en barriere mod mikrobiel kontaminering efter sterilisering.
  • Alle Tyvek konstruktion for styrke og mikrobiel barriere
  • Designet til dampsterilisering
  • Stærke fabriksforseglinger
  • Varmeforsegling lukning
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr og komponenter
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 992 oz.
Kapacitet (metrisk) 29.3 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 199μ m
Latex fri Ja
Beskyttende indre emballage Poly taske
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Dimensioner (L x B) 81 x 81 cm (32 x 32 tommer)
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 81.3 cm
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.3 cm
Produkttype Autoklave taske