Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoklavepose, med dampindikatorprik
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17718357 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 tommer)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 tommer)
145 x 145 cm (57 x 57 tommer)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 tommer)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 tommer)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 tommer)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 tommer)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 tommer)
61 x 91,4 cm (24 x 36 tommer)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tommer)
81 x 81 cm (32 x 32 tommer)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 17718357
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB1X14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyvek Pose, der giver høj åndbarhed, samtidig med at den giver en barriere mod mikrobiel kontaminering efter sterilisering.
  • Alle Tyvek konstruktion for styrke og mikrobiel barriere
  • Designet til dampsterilisering
  • Stærke fabriksforseglinger
  • Varmeforsegling lukning
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr og komponenter
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrum
  • Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 7 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 tommer)
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.6 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Produkttype Autoklave taske