Få mere at vide
Ansell Kimtech™ M3 Sterile ansigtsmasker
Artikelnummer. 15691692
Skift visning
Fastgørelsestype:
Slips
Ørebøjler
Inkluderer:
7 tommer Bløde slips
9 tommer Bløde slips
Strikkede øreløkker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fastgørelsestype Inkluderer Pakningsstørrelse
15691692 Ørebøjler Strikkede øreløkker Pakke med 200
11715505 Slips 7 tommer Bløde slips Pakke med 200
11393892 Slips 9 tommer Bløde slips Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691692 Leverandør Ansell Leverandørnr. 62470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3788.10 DKK
    2315.54 DKK / Pakke med 200
    Spare 1472.56 DKK
    38% Slukket
På lager
Sterile masker har ikke-irriterende BiCoSof™ indvendigt beklædning og en bøjet aluminiumsnæse. Fås med øreløkker eller bløde bånd.
  • Gamma-steriliseret til 10-6
  • Hvid med bløde bånd eller ørestropper
  • Yderste lag af aperturet polyethylenfilm for at beskytte mod forurening
  • Polyesterbindings- og polyesterfiltermedier giver en filtreringseffektivitet på 91,9% og en partikelfiltreringseffektivitet på 93,1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale SMS
Størrelse Standard
Sterilitet Steril
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 89,3 % (PFE), 94,1 % (BFE)
Inkluderer Strikkede øreløkker
Latex fri Ja
Model- 62470
Porestørrelse 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Steril