Få mere at vide
Ansell Kimtech™ M3 Sterile ansigtsmasker
Beskrivelse
Sterile masker har ikke-irriterende BiCoSof™ indvendigt beklædning og en bøjet aluminiumsnæse. Fås med øreløkker eller bløde bånd.
- Gamma-steriliseret til 10-6
- Hvid med bløde bånd eller ørestropper
- Yderste lag af aperturet polyethylenfilm for at beskytte mod forurening
- Polyesterbindings- og polyesterfiltermedier giver en filtreringseffektivitet på 91,9% og en partikelfiltreringseffektivitet på 93,1%
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | SMS |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Plisseret |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |