Få mere at vide
Heidolph™ Heat-On Multi-Well Holder
Artikelnummer. 10502984 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
260 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
10502984 260 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10502984 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058006000
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Denne unikke Heat-On Multi-Well Holder er designet til at holde enten en eller to indsatser til kolber, der også har udskårne sider til brug med to eller tre halse kolber og accepterer de valgfri sikkerhedsløftehåndtag.
  • Denne unikke multi-brøndsholder er designet til at holde enten en eller to indsatser til kolber (accepterer kun en 150 ml indsats)
  • Indsatserne fås til 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL og 150 mL kolber
  • Kolbeindsatser har også afskårne sider til brug med to- eller trehalsede kolber og accepterer de valgfrie sikkerhedsløftehåndtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Multibrøndsholder
Temperatur (engelsk) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Type Blokadapter
Materiale Fluorpolymer