Beskrivelse
- Indeholder en holder til flere brønde og 3 indsatser til små rundbundede kolber
- Heat-On-indsatsene er velegnede til henholdsvis 25 ml, 50 ml og 100 ml rundbundede kolber
- En max. to kolber ad gangen kan modtages af multibrøndsholderen
- Den max. temperatur til kontinuerlig brug er 260 °C
- For at måle dette præcist med en temperaturføler er der et lille hul på den ene side af Heat-On Block
- Sikkerhedsløftehåndtag er valgfrie og fås separat
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Heat-On Multi-Well Grundpakke |
| Belægning | Polymer |
| Materiale | Aluminium |