Få mere at vide
Heidolph™ Heat-On indsatser
Artikelnummer. 11731659 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11731659 10 ml Hver
10319943 25 ml Hver
10432915 150 ml Hver
10617974 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11731659 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058006100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til opvarmning af rundbundede kolber
  • For optimal brug anbefales det, at du også køber en Multi-Well holder og sikkerhedsløftehåndtag
  • Den maksimale temperatur for kontinuerlig brug er 260 °C
    • For at måle dette præcist med en temperaturføler er der et lille hul på den ene side af Heat-On Block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Til brug med (udstyr) Til Multibrøndholder
Type Heat-On Indsats
Spænding 100/230 V
Belægning Fluorpolymer
Materiale Aluminium 6082 HE30