Få mere at vide
Heidolph™ Heat-On indsatser
Velegnet til opvarmning af rundbundede kolber
Brand:  Heidolph™ 505-80063-00
887.85 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10617974
  • 949.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • For optimal brug anbefales det, at du også køber en Multi-Well holder og sikkerhedsløftehåndtag
  • Den maksimale temperatur for kontinuerlig brug er 260 °C
    • For at måle dette præcist med en temperaturføler er der et lille hul på den ene side af Heat-On Block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
50 mL
Heat-on Indsæt
Fluorpolymer
Op til 260 °C
100/230 V
Aluminium 6082 HE30
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heidolph™ Heat-On indsatser > Kapacitet: 50 ml