Få mere at vide
Heidolph™ Opvarmningsblok
Artikelnummer. p-8008200 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10247733
Brand: Heidolph™ 5058006700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg din daglige arbejdsgennemstrømning markant og reducer dine over alle procestider ved hurtigt at udskifte Heat-On blokke.
  • Det høje temperaturområde giver ubegrænset sikkerhed til applikationer op til 260 °C
  • En unik PFA-belægning på aluminium Heat-On-huset giver overlegen kemisk resistens og mange års levetid
  • Kontroller temperaturen præcist inde i beholderen eller på varmeblokken med en termoelementport, der giver den faktiske bloktemperatur tilbage til din MR Series kogeplade
  • Øg din daglige arbejdsgennemstrømning markant og reducer dine over alle procestider ved hurtigt at skifte Heat-On blokke
  • 1000 ml vand opvarmes 66 % hurtigere end konventionelle oliebade
  • 150 ml kolbe med vand koger på mindre end 11 minutter
  • Hver Heat-On blok er et selvstændigt produkt, der kan placeres direkte på rørepladen
  • Til brug med multibrøndholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med (udstyr) Til Multibrøndholder
Temperatur (engelsk) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Type Blokadapter
Materiale Aluminium