Få mere at vide
Heidolph™ Opvarmningsblok
Artikelnummer. 10782224 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10782224 500 ml Hver
10247733 250 ml Hver
10483295 2000 ml Hver
10297733 5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10782224 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058006900
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Øg din daglige arbejdsgennemstrømning markant og reducer dine over alle procestider ved hurtigt at udskifte Heat-On blokke.
  • Det høje temperaturområde giver ubegrænset sikkerhed til applikationer op til 260 °C
  • En unik PFA-belægning på aluminium Heat-On-huset giver overlegen kemisk resistens og mange års levetid
  • Kontroller temperaturen præcist inde i beholderen eller på varmeblokken med en termoelementport, der giver den faktiske bloktemperatur tilbage til din MR Series kogeplade
  • Øg din daglige arbejdsgennemstrømning markant og reducer dine over alle procestider ved hurtigt at skifte Heat-On blokke
  • 1000 ml vand opvarmes 66 % hurtigere end konventionelle oliebade
  • 150 ml kolbe med vand koger på mindre end 11 minutter
  • Hver Heat-On blok er et selvstændigt produkt, der kan placeres direkte på rørepladen
  • Til brug med multibrøndholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Til brug med (udstyr) Til Multibrøndholder
Temperatur (engelsk) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Type Blokadapter
Materiale Aluminium