Få mere at vide
Heidolph™ Heat-On 1 L Blok
Artikelnummer. 10513924 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10513924 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10513924 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058007100
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heat-On 1 L Blok til brug med røreplade.
  • Til brug med: Kogeplade med omrøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (udstyr) Omrøringsvarmeplader
Holder 1 L rundbundet kolbe
Temperatur (engelsk) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Type Blokadapter
Vægt (metrisk) 0.8 kg