missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18752494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752494 50 mg
18732784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752494 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0535/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Highly selective α1 antagonist

Very selective α1-adrenoceptor antagonist, precursor of the 3-[125I]-derivative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30007-39-7
Molekylær formel C19H22ClNO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HEAT hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 331.84
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 331.84
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.