Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732784
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732784 10 mg
18752494 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732784 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0535/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Highly selective α1 antagonist
Very selective α1-adrenoceptor antagonist, precursor of the 3-[125I]-derivative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30007-39-7
Molekylær formel C19H22ClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEAT hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 331.84
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 331.84