Få mere at vide
ANSELL™ Varme- og flammemodstand ActivArmr ™ Handsker
Artikelnummer. 17913552 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
Artikelnummer. Størrelse
17913552 9
1 options
Artikelnummer. 17913552 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 43113090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2910.00 DKK
    1766.00 DKK / 6 par
    Spare 1144.00 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Designet til intermitterende håndtering af tørre varme genstande op til 350 °C eller 660 °F. Flammebestandig og selvslukker, når den udsættes for flammer.
  • Denne skåret og varmebestandige handske er lavet med Aramid Fibres ydre garn.
  • Modstandsdygtig over for kontakt, konvektion og strålevarme.
  • Brandsikker handske. Handskeskal vil ikke smelte, dryppe eller sprede en flamme.
  • Lang strikket manchet forlænger beskyttelsen til håndleddet.
  • Højt niveau af skærebeskyttelse: EN niveau 5 og niveau E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ANSI ABR 3∣ANSI Cut A5∣CE-nummer∣Ecovadis-mærke∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣EN407:2020∣Kategori III∣REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk vurderet Ikke relevant
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Aramid fibre
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Gul
Latex fri Nej
Materiale Aramid fiber
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 9
Stil Clute
Temperatur (engelsk) Max. 660 °F
Temperatur (metrisk) Maks 350 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af varmt glas, flasker og ruder Håndtering af varme metalstøbegods Gummibearbejdning, vulkanisering og kalandrering Afformning af gummidæk, remme og profiler Fjernelse af produkter fra autoklaver
Til brug med (udstyr) Maskiner og udstyr
Køn Unisex
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Aramid fibre
Foring Foret
Modstandsdygtig overfor Varm og skær
Tommelfinger stil Lige
Garnmåler 7
Længde (engelsk) 12,99 til 15 tommer.
Længde (metrisk) 330 til 381 mm