Få mere at vide
R&D Systems™ Heart Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Artikelnummer. 18113079 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18113079 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18113079 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP246893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3634.32 DKK
    3016.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 617.67 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Useful in immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 50 Cores: 59 carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Mængde 5 Slides
Vævstilstand Normal
Type Heart
Dimensioner (LxB) 2.0 mm
Produktlinje Novus