Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, SPME krympehals, klart glas
Artikelnummer. 10510323 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10510323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrundet bund.
  • Krympe hals
  • Afrundet bund
  • Glas
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 21.2 mL
Til brug med (applikation) SPME
Hals stil Special Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 20 mL
Grundstil Rund base
Højde (metrisk) 75.5 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej