Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, præcisionsgevind, glas
Artikelnummer. 11506114 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10,8 ml
20,6 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11506114 10,8 ml Klar Pakke med 100
12941221 20,6 ml Klar Pakke med 100
11526114 10,8 ml Ravgul Pakke med 100
12951221 20,6 ml Ravgul Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11506114
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i afrundet eller flad bund.
  • Flad bund
  • Affaset top eller flad DIN Crimp Neck/Screw Neck
  • Klart eller ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 10,8 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Præcisionstråd
Emballagetype Polypropylen boks
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 8 mL
Grundstil Rund base
Mængde 100
Lukkestørrelse ND18
Højde (metrisk) 46 mm