Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, krympehals, glas
Artikelnummer. 10681033 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
8 ml
12,2 ml
12,3 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10681033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i afrundet eller flad bund.
  • Krympe hals
  • Fås i klart eller ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 12,3 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 10 mL
Grundstil Rund bund
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej