Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, krympehals, glas
Artikelnummer. 10192652 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
8 ml
12,2 ml
12,3 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10192652 8 ml Klar Pakke med 100
10681033 12,3 ml Klar Pakke med 100
10195012 12,3 ml Ravgul Pakke med 100
11520545 12,2 ml Klar Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192652
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i afrundet eller flad bund.
  • Krympe hals
  • Fås i klart eller ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 8 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 38 mm