Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, crimp, lang hals, klart glas
Artikelnummer. 10680843 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
11,7 ml
20,9 ml
21,2 ml
Grundstil:
Flad bund
Rund bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Grundstil unitSize
10680843 11,7 ml Flad bund Pakke med 100
12971231 21,2 ml Flad bund Pakke med 100
10070952 20,9 ml Rund bund Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680843
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28057
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrundet eller flad bund.
  • Krympe hals
  • Flad bund
  • Lang hals
  • Glas
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 11,7 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 10 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 46 mm