Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.5 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 20.9 mL |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Crimp |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <800μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 mL |
| Grundstil | Rund bund |
| Vis mere |