Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, skrå krympehals, klart glas
Artikelnummer. 15552340 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Grundstil:
Flad bund
Rund bund
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15552340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrundet eller flad bund.
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.75 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 21,2 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Affaset Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest 800μ L
Volumen (metrisk) Virker 20 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 75.5 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej