Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, skrå krympehals, klart glas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Grundstil:
Flad bund
Rund bund
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 22,4 ml |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Affaset Crimp |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <800μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 mL |
| Grundstil | Rund bund |
| Vis mere |