Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, skrå krympehals, klart glas
Artikelnummer. 10080822 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
9,4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Grundstil:
Flad bund
Rund bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Markeringssted:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Grundstil unitSize Markeringssted
10080822 22 ml Rund bund Pakke med 100 -
10152512 22,4 ml Rund bund Pakke med 100 Ja
10663303 9,4 ml Rund bund Pakke med 100 Nej
15552340 21,2 ml Flad bund Pakke med 100 Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10080822
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrundet eller flad bund.
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 22 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Affaset Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 20 mL
Grundstil Rund bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Højde (metrisk) 75.5 mm