Få mere at vide
Fisherbrand™ Headspace-hætteglas, skrå krympehals, ravfarvet glas
Artikelnummer. 12981241 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
12981241 Ravgul Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12981241
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Affaset top DIN Crimp Neck/Screw Neck.
  • Afrundet bund
  • 20 ml
  • Højde: 75,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 22 mL
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Affaset Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) Virker 20 mL
Grundstil Rund base
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 75.5 mm