Få mere at vide
DWK Life Sciences Headspace Vial
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Hætteglas til gaskromatografi (headspace-hætteglas) fås i forskellige størrelser og leveres med krympe- eller skruefinish. Headspace-hætteglas skal modstå højt internt tryk. Derfor er vægtykkelsen af headspace-hætteglas højere sammenlignet med standard-hætteglas til væskekromatografi: 1,2 mm versus 0,9 mm. Headspace-hætteglas fås med flad og afrundet bund. Den afrundede bund er mere robust og derfor mere modstandsdygtig over for det høje tryk, der opbygges inde i hætteglasset under opvarmningsprocessen.
- Afrundede bunde og skuldre er mere robuste og giver mulighed for jævn opvarmning og sikrere drift ved høje temperaturer
- Øget vægtykkelse (1,2 mm) sammenlignet med standardkromatografihætteglas (0,9 mm)
- Hætteglas med skrå/HS-finish har en tættere forsegling på grund af en reduceret tætningsflade mellem krympe og glas
- Hætteglas med afrundet bund er ideelle til automatiseret transport: hætteglasset falder lettere ned i varmeblokke og stativer
- Pakket i genlukkelige, manipulationssikre, tydelige PP-kasser til beskyttelse mod kontaminering under transport og opbevaring
- Kan bruges i kombination med standard aluminiumspakninger, magnetiske tætninger eller trykaflastningstætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Hals stil | Lang hals |
| Stil | Flad base, lang hals |
| Grundstil | Flad |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 46 mm |
| Vis mere |