Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksel
Artikelnummer. p-8001513 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775314
Brand: 3M™ 7000000142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling, eller hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. De 3M Versaflo S-seriens hoveddæksel er kompatibel med mange PAPR-systemer.
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling, eller hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. Til bortskaffelse kan suspensionssamlingen og luftindtagskomponenterne hurtigt fjernes og adskilles for adskilte affaldsstrømme, hvor faciliteter er tilgængelige.
  • Hovedbetræk med integreret hovedophæng, der giver hoved- og ansigtsdækning.
  • Giver øjen- og ansigtsbeskyttelse til EN—166 væskesprøjt og lav energipåvirkning (grad F)— samme klassificering for slagfasthed som sikkerhedsbriller.
  • Fremstillet ved hjælp af et omkostningseffektivt lamineret filmstof til generelle formål.
  • Hovedbeklædning på indgangsniveau til drevet åndedrætsværn.
  • Ingen montering nødvendig.
  • Klar til brug ud af æsken.
  • Fremragende synsfelt, især nedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE-godkendt,‎ EN14594 3A
Farve Hvid
Materiale Spundet polypropylen
Produkttype Hoveddæksel
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Gas, damp og partikler, væskesprøjt, lavenergi flyvende partikler/støv
Inkluderer Integreret hovedophæng
Materiale (linse) PETG
Vægt (metrisk) 110 g