Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksel
Artikelnummer. 11775314 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11775314 Større Hver
11785314 Lille Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11775314 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    372.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 262.71 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling, eller hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. De 3M Versaflo S-seriens hoveddæksel er kompatibel med mange PAPR-systemer.
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling, eller hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. Til bortskaffelse kan suspensionssamlingen og luftindtagskomponenterne hurtigt fjernes og adskilles for adskilte affaldsstrømme, hvor faciliteter er tilgængelige.
  • Hovedbetræk med integreret hovedophæng, der giver hoved- og ansigtsdækning.
  • Giver øjen- og ansigtsbeskyttelse til EN—166 væskesprøjt og lav energipåvirkning (grad F)— samme klassificering for slagfasthed som sikkerhedsbriller.
  • Fremstillet ved hjælp af et omkostningseffektivt lamineret filmstof til generelle formål.
  • Hovedbeklædning på indgangsniveau til drevet åndedrætsværn.
  • Ingen montering nødvendig.
  • Klar til brug ud af æsken.
  • Fremragende synsfelt, især nedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE-godkendt,‎ EN14594 3A
Farve Hvid
Materiale Spundet polypropylen
Produkttype Hoveddæksel
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Gas, damp og partikler, væskesprøjt, lavenergi flyvende partikler/støv
Inkluderer Integreret hovedophæng
Materiale (linse) PETG
Vægt (metrisk) 110 g