Få mere at vide
EKASTU Safety Hovedsele til C 607/SFERA
Artikelnummer. 10261593
Skift visning
Hovedsele til C 607/SFERA
Artikelnummer.
10261593 Hovedsele til C 607/SFERA
1 options
Artikelnummer. 10261593 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 465569
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
EKASTU Hovedsele til fuldmaske
Tekniske data
Produkttype Pandebånd
Til brug med (udstyr) Fuld ansigtsmaske C 607/Selecta (klasse 2), fuld ansigtsmaske SFERA (klasse 3)
Model- Hovedsele til C 607 og SFERA