Få mere at vide
Buerkle™ ZoneDispo engangsprøvetager
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10003992
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10003992 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
11931581 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
10696003 200 ml 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
15531731 200 ml 1000 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10003992 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53934420
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ZoneDispo Disposable Sampler alle lag prøveudtager bruges til prøveudtagning til at indsamle en repræsentativ hel-lag prøve fra tre forskellige lag. Velegnet til fritflydende pulvere og småkornede granulater. Den indsamlede prøve kan sikres og transporteres i den lukkede prøveudtager.
  • HDPE
  • Diameter: 21 mm
  • Renrum fremstillet
  • Individuelt pakket
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Engangsspalteprøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Antal kamre 3
Certificeringer/compliance EU food requirements and FDA regulations
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 24.89 mm